Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™:Agar MacConkey sin violeta cristal
Descripción
Información de órdenes
Consulte nuestro sitio web o el catálogo de Fisher Scientific™ HealthCare para obtener información sobre los productos.
Certifications
CE, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar MacConkey |
| Tipo de producto | Agar MacConkey |
| Formulación | 10 g/l de digerido pancreático de caseína, 10 g/l de digerido péptico de tejido animal, 10 g/l de lactosa, 5 g/l de sales biliares, 5 g/l de cloruro de sodio, 12 g/l de agar, 0,05 g/l de rojo neutro |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección y aislamiento de microorganismos gramnegativos de productos clínicos,1-3 productos lácteos, 4 alimentos, 5-7 agua, 8 productos farmacéuticos, 9-11 cosméticos, 6, 7 y otra fuente industrial |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- MacConkey Agar w/o Crystal Violet
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: bile extract, 3-Trimethyl-2,8-phenazinediamine monohydrochloride