Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™:Agar M-PA-C
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | SMWW |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar M-PA-C |
| Tipo de producto | Agar m PAC |
| Formulación | Extracto de levadura 2 g/l, L-lisina HCl 5 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, xilosa 1,25 g/l, sacarosa 1,25 g/l, lactosa 1,25 g/l, rojo fenol 0,08 g/l, citrato de amonio férrico 0,8 g/l, tiosulfato sódico 5 g/l, sulfato de magnesio 1,5 g/l, kanamicina 8 mg/l, ácido nalidíxico 37 mg/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Recuperación selectiva de Pseudomonas auruginosa del agua |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |