Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Agar EMB, modificado, Holt-Harris y Teague
Descripción
- Formulación: 10 g/l digestión pancreática de gelatina, 5 g/l de lactosa, 5 g/l de sacarosa, 2 g/l de fosfato dipotásico, 0,4 g/l de eosina Y, 65 mg/l de azul de metileno, 13,5 g/l de agar
Certifications
CE, AOAC
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, AOAC |
| Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar EMB, modificado |
| Tipo de producto | Agar EMB, modificado |
| Formulación | Digestión pancreática de gelatina 10 g/l, lactosa 5 g/l, sacarosa 5 g/l, fosfato dipotásico 2 g/l, eosina Y 0,4 g/l, azul de metileno 65 mg/l, agar 13,5 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el aislamiento, el cultivo y la diferenciación de bacilos intestinales gramnegativos de muestras clínicas y no clínicas |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |