Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Base de caldo Demi-Fraser
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Base de caldo Demi-Fraser |
| Tipo de producto | Base de caldo Demi-Fraser |
| Formulación | Triptosa 10 g/l, extracto de ternera 5 g/l, extracto de levadura 5 g/l, cloruro de sodio 20 g/l, fosfato disódico 9,6 g/l, fosfato monopotásico 1,35 g/l, esculina 1 g/l, ácido nalidíxico 0,01 g/l, acriflavina HCl 12,5 mg/l, cloruro de litio 3 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con suplemento de caldo Fraser en Listeria de enriquecimiento selectivo y diferencial, niveles reducidos de acriflavina y ácido nalidíxico |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |