Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Agar Columbia CNA
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar Columbia CNA |
| Tipo de producto | Agar Columbia CNA |
| Formulación | 12 g/l de digestión pancreática de caseína, 5 g/l de digestión péptica de tejido animal, 3 g/l de extracto de levadura, 3 g/l de extracto de ternera, 1 g/l almidón de maíz, 5 g/l de cloruro sódico, 13,5 g/l de agar, 10 mg/l de colistina, 10 mg/l de ácido nalidíxico |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el aislamiento selectivo de cocos grampositivos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |