Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: caldo de Brucella
Descripción
- Deshidratado
- Medios de cultivo
- caldo de Brucella
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CCAM, ISO, USDA |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | caldo de Brucella |
| Tipo de producto | caldo de Brucella |
| Formulación | Digestión pancreática de caseína 10 g/l, digestión péptica de tejido animal 10 g/l, dextrosa 1 g/l, extracto de levadura 2 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, bisulfito de sodio 0,1 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de organismos de Brucella |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |