Learn More
BD BBL™ Dehydrated Culture Media: Brain Heart Infusion
Used in cultivation of fastidious and nonfastidious microorganisms, including aerobic and anaerobic bacteria,from variety of clinical and nonclinical materials
337.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA |
---|---|
Formulario | Deshidratado |
Tipo de medios | infusión de cerebro y corazón |
Tipo de producto | Infusión de cerebro y corazón |
Formulación | Infusión de cerebro y corazón de 6 g/l (sólidos), digestión péptica de tejido animal 6 g/l, digestión pancreática de gelatina 14,5 g/l, dextrosa 3 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, fosfato disódico 2,5 g/l |
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10217705
|
BD
211059 |
Frasco | 500 g |
337.00€
500 g |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Formulation: Brain heart infusion from (solids) 6g/L, Peptic digest of Animal Tissue 6g/L, Pancreatic digest of Gelatin 14.5g/L, Dextrose 3g/L, Sodium Chloride 5g/L, Disodium Phosphate 2.5g/L
Certifications
AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA
Especificaciones
AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA | |
infusión de cerebro y corazón | |
Infusión de cerebro y corazón de 6 g/l (sólidos), digestión péptica de tejido animal 6 g/l, digestión pancreática de gelatina 14,5 g/l, dextrosa 3 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, fosfato disódico 2,5 g/l |
Deshidratado | |
Infusión de cerebro y corazón | |
Para microorganismos exigentes, no exigentes, bacterias aerobias y anaerobias |