Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Base de agar BCYE
Código de producto. 11788183
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11788183 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11788183
Marca: BD 212327
Para el aislamiento de especies de Legionella a partir de muestras clínicas y no clínicas (ambientales)
  • Formulación: 10 g/l de extracto de levadura, 0,25 g/l de pirofosfato férrico, 10 g/l de tampón ACES, 2 g/l de carbón activado, 1 g/l de alfa-cetoglutarato, 15 g/l de agar
Certifications
SMWW
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad SMWW
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Base de agar BCYE
Tipo de producto Base de agar de BCYE
Formulación Extracto de levadura 10 g/l, pirofosfato férrico 0,25 g/l, tampón ACES 10 g/l, carbón activado 2 g/l, alfa-cetoglutarato 1 g/l, agar 15 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para la especie de Legionella
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g