Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Agar AK n.º 2 (agar esporulado)
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar Arret y Kirshbaum n.º 2 |
| Tipo de producto | agar AK |
| Formulación | 6 g/l de digerido pancreático de gelatina, 4 g/l de digerido pancreático de caseína, 3 g/l de extracto de levadura, 1,5 g/l de extracto de carne, 1 g/l de dextrosa, 15 g/l de agar, 0,3 g/l de sulfato manganoso |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la preparación de suspensiones de esporas para su uso en procedimientos para la detección de residuos antibióticos en leche y productos lácteos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |