Learn More
BD Medio de carne cocinada BBL™ con glucosa, hemina y vitamina K
Click to view available options
:
Medio de carne cocinada con glucosa, hemina, vitamina K; 9 ml; 10/paquete.
Descripción
Requires
Medios de cultivo auxiliares, reactivos, organismos de control de calidad y equipos de laboratorio
Los tubos con tapón hermético deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, BS12, CMPH2, MCM9 |
| Color | Marrón |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
| Formulario | Tamices homogéneos |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | medio de carne cocinada |
| Formulación | Gránulos de tejido cardíaco 98 g/l, digestión péptica de tejido animal 20 g/l, Dextrosa 2 g/l, cloruro de sodio 5 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de anaerobios obligados, especies de Clostridium |
| N.° por paquete | 10 |
| Tipo de empaquetado | Tubo |
| Mostrar más |
Para uso diagnóstico in vitro.