Learn More
BD Caldo de carbohidrato de carne picada BBL™, reducida previamente II (tapón Hungate)
Código de producto. 17342431
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
17342431 10/paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 17342431
Marca: BD undefined
Requires
Medios de cultivo auxiliares, reactivos, organismos de control de calidad y equipos de laboratorio
Medio de uso general para el enriquecimiento y cultivo de microorganismos anaeróbicos, especialmente anaerobios obligados
Los tubos con tapón hermético deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vidrio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, CMPH2
Color Beige
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Formulario Líquido
Origen de fabricación Estados Unidos
Formulación Tamices de carne picada 10,2 g/l, digestión pancreática de caseína 30 g/l, extracto de levadura 5 g/l, glucosa 4 g/l, fosfato dipotásico 5 g/l, celulosa 1 g/l, maltosa 1 g/l, almidón 1 g/l, L-cisteína HCl 0,5 g/l, resazurina 0,001 g/l, vitamina K1 1 mg/l, hemina 5 mg/l
Para utilizar con (aplicación) Enriquecimiento y cultivo de microorganismos anaeróbicos, anaerobios obligados
Tipo de empaquetado Tubo
Cantidad 10/paq.
Para uso diagnóstico in vitro