missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medio de tioglicolato con cinco antimicrobianos BBL™ Campylobacter
Descripción
Requires
Medios de cultivo auxiliares, reactivos, organismos de control de calidad y equipos de laboratorio
Los tubos con tapón hermético deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Color | Beige claro |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Gran viscosidad |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | Medio de tioglicolato para Campylobacter |
| Formulación | 17 g/l de digerido pancreático de caseína, 3 g/l de digerido de papaína de harina de soja, 6 g/l de dextrosa, 2,5 g/l de cloruro de sodio, 0,5 g/l de tioglicolato de sodio, 1,6 g/l de agar, 0,25 g/l de L-cistina, 0,1 g/l de sulfito de sodio, 2 mg/l de anfotericina B, 15 mg/l de cefalotina, 5 mg/l de trimetoprima 5 mg/l, 10 mg/l de vancomicina, 2500U de polimixina B |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestras con sospecha de presencia de Campylobacter jejuni, subespecie jejuni, antes de la inoculación del medio sólido |
| Tipo de empaquetado | Tubo |
| Cantidad | 10/paq. |
Para uso diagnóstico in vitro.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?