Learn More
Gibco™ Biosate™ Peptone
Descripción
La combinación de digestión pancreática de caseína y extracto de levadura proporciona beneficios nutricionales sinérgicos que no aportan sus componentes por sí solos, lo que da lugar a un perfil nutricional único. Los clientes han demostrado que el uso combinado de estas dos peptonas, suministradas como peptona Biosate, mejora la producción de toxina con especies de clostridios para vacunas, como Clostridium botulinum y Clostridium perfringens.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | LUO, MUO |
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
| Formato | Frasco |
| Para utilizar con (aplicación) | Suplemento nutricional en ensayos de vitaminas, antibiogramas y otros medios de laboratorio, así como en la fermentación microbiana (en los que el alto contenido de sal no interfiere) |
| Línea de productos | Biosate |
| Cantidad | 454 g |
| Fuente | Origen animal, caseína y levadura |