Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Bacto™: Caldo Todd Hewitt
Código de producto. p-4901289
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2kg
10 kg
Tipo de empaquetado:
Balde
Frasco
Para utilizar con (aplicación):
Aislamiento de estreptococos betahemolíticos
Cultivo de estreptococos beta-hemolíticos, especialmente estudios serológicos
Formulario:
Deshidratado
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado Para utilizar con (aplicación) Formulario unitSize
11708962 500 g Frasco Aislamiento de estreptococos betahemolíticos Deshidratado 500 g
11798952 10 kg Balde Cultivo de estreptococos beta-hemolíticos, especialmente estudios serológicos Deshidratado 10 Kg
11788952 2kg Balde Cultivo de estreptococos beta-hemolíticos, especialmente estudios serológicos Deshidratado 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11708962 Proveedor BD N.º de proveedor 249240
Edge
Para el cultivo de estreptococos del grupo A, microorganismos patógenos o como medio de hemocultivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014
Contenido y almacenamiento <30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Caldo Todd-Hewitt
Tipo de producto Caldo Todd Hewitt
Formulación Infusión de corazón de 500 g 3,1 g/l, neopeptona 20 g/l, dextrosa 2 g/l, cloruro de sodio 2 g/l, fosfato disódico 0,4 g/l, carbonato de sodio 2,5 g/l
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de estreptococos betahemolíticos
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g