Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Bacto™: Caldo Todd Hewitt
Código de producto. 11798952
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2kg
10 kg
Tipo de empaquetado:
Balde
Frasco
Para utilizar con (aplicación):
Aislamiento de estreptococos betahemolíticos
Cultivo de estreptococos beta-hemolíticos, especialmente estudios serológicos
Formulario:
Deshidratado
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado Para utilizar con (aplicación) Formulario unitSize
11798952 10 kg Balde Cultivo de estreptococos beta-hemolíticos, especialmente estudios serológicos Deshidratado 10 Kg
11708962 500 g Frasco Aislamiento de estreptococos betahemolíticos Deshidratado 500 g
11788952 2kg Balde Cultivo de estreptococos beta-hemolíticos, especialmente estudios serológicos Deshidratado 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11798952 Proveedor BD N.º de proveedor 249220
Para el cultivo de estreptococos del grupo A, microorganismos patógenos o como medio de hemocultivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Refrigerado
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Caldo Todd-Hewitt
Tipo de producto Caldo Todd Hewitt
Formulación 3,1 g/l de infusión de corazón, 20 g/l de neopeptona, 2 g/l de dextrosa, 2 g/l de cloruro sódico, 0,4 g/l de fosfato disódico, 2,5 g/l de carbonato sódico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de estreptococos beta-hemolíticos, especialmente estudios serológicos
Tipo de empaquetado Balde
Cantidad 10 kg