Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Bacto™: Caldo Todd Hewitt
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2kg
10 kg
Tipo de empaquetado:
Balde
Frasco
Para utilizar con (aplicación):
Aislamiento de estreptococos betahemolíticos
Cultivo de estreptococos beta-hemolíticos, especialmente estudios serológicos
Formulario:
Deshidratado
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
500 g
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Caldo Todd-Hewitt |
| Tipo de producto | Caldo Todd Hewitt |
| Formulación | 3,1 g/l de infusión de corazón, 20 g/l de neopeptona, 2 g/l de dextrosa, 2 g/l de cloruro sódico, 0,4 g/l de fosfato disódico, 2,5 g/l de carbonato sódico |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de estreptococos beta-hemolíticos, especialmente estudios serológicos |
| Tipo de empaquetado | Balde |
| Cantidad | 2kg |