Learn More
Gibco™ Extracto de carne de vacuno Bacto™, desecado
Descripción
- Desecada
- Extracto de carne de vacuno
- 500 g
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AOAC, COMPF, SMWW |
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. |
| Aditivo | Extracto de carne |
| Formulario | Polvo desecado |
| Tipo de producto | Extracto |
| Para utilizar con (aplicación) | Medios de cultivo deshidratados |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Línea de productos | Bacto |
| Cantidad | 500 g |
| Especie | Ternera |