Learn More
Gibco™ Extracto de levadura Bacto™
Descripción
- Concentrado de la parte soluble en agua de la levadura autolizada
- Con los niveles máximos de carbohidratos de nuestros productos de extracto de levadura
- Cepa aislada de Saccharomyces cerevisiae distinta a la que se encuentra en TC Yeastolate Bacto de Gibco™
- Este suplemento se utiliza muy a menudo en diversas vacunas para animales y humanos, y aporta vitaminas solubles en agua esenciales, aminoácidos, péptidos, nucleósidos y carbohidratos a cualquier formulación de medio.
- Resultados observados en numerosos tipos de células exigentes y no exigentes, incluidas Esherichia coli, especies de Erysipelothrix, Clostridium botulinum, Fusobacterium necroforum y especies de Agrobacterium
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. |
| Tipo de cultivo | Mamíferos, insectos, microbios |
| Tipo de producto | Medios bacterianos |
| Formato | Balde |
| Para utilizar con (aplicación) | Formulación de medios de cultivo para el cultivo de microorganismos heterotróficos |
| Línea de productos | Bacto |
| Cantidad | 2 kg |
| Fuente | Libre de material de origen animal |