Learn More
BD Agar deshidratado Bacto™
Descripción
Agente solidificante purificado. El agar deshidratado BD Difco™ Bacto™ se ha purificado para eliminar sustancias extrañas.
- Las sustancias extrañas, las porciones pigmentadas y las sales se reducen al mínimo
- Gránulos finos y de color claro
- Cómodo para pesar y manipular
Determinación de la motilidad y el crecimiento de bacterias anaeróbicas y microaerófilas
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014 |
| Concentración | 1,5% |
| Aditivo | Agar |
| Formulario | Deshidratado |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de la motilidad y el crecimiento de bacterias anaerobias y microaerófilas |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 100 g |