Descripción
- La triptona Bacto es un hidrolizado pancreático de caseína de origen animal
- Se incluye en las aplicaciones manuales de los métodos estándar y se engloba en la sección de reactivos de la Farmacopea de los Estados Unidos, puesto que cumple las especificaciones de un hidrolizado pancreático de caseína, uno de los componentes de muchos de los medios que se enumeran
- El perfil nutricional de este suplemento es único, ya que proporciona numerosos nutrientes
- Los clientes han utilizado este suplemento en aplicaciones de fermentación y han demostrado que respalda con éxito el crecimiento de muchas especies bacterianas durante la producción de vacunas para la salud animal
- Esto incluye Escherichia coli, Fusobacterium y Agrobacterium cuando se utilizan junto con el extracto de levadura de Bacto
- Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados, entre 2 °C y 25 °C
Características:
- Digestión pancreática de caseína
- Se ha desarrollado durante la investigación de una peptona especialmente adecuada para la elaboración de indol mediante bacterias
- Suplemento nutricional de origen animal
Entre las aplicaciones de la triptona Bacto se incluyen:
- Buen funcionamiento en aplicaciones de fermentación
- Se usa con microorganismos comunes como Escherichia coli, así como con microorganismos poco comunes, tales como la diatomea Nitzschia laevis
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | LUO, MUO |
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios bacterianos |
| Formato | Balde |
| Para utilizar con (aplicación) | Medios de cultivo deshidratados |
| Línea de productos | Bacto |
| Cantidad | 10 kg |
| Fuente | Origen animal |