Learn More
BD Sistema de cierre de heridas Autoclip™
Descripción
Clips para heridas
- Clips para heridas Autoclip no estériles de 9 mm; 20 clips dobles de acero inoxidable por rack; 100 clips (5 racks) por caja, 10 cajas por caja
Nota: Los artículos se pueden comprar como un kit o por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Clip para heridas |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (imperial) | 0,354 in |
| Longitud (métrico) | 0,9 cm |
| Cantidad | 100/paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso en animales de laboratorio o en cirugía veterinaria |
| Esterilizables en autoclave | Sí |