Learn More
BD Kit de sustrato AEC
Código de producto. 15826478
Change view
Click to view available options
Cantidad cromogénica:
1,5 ml
3 ml
Incluye:
10 placas, tampón AEC y cromógeno AEC
Tampón AEC y cromógeno AEC
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad cromogénica Incluye unitSize
15826478 1,5 ml Tampón AEC y cromógeno AEC 1 set
15836738 3 ml 10 placas, tampón AEC y cromógeno AEC cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Contains Dimethylsulfoxide, Methanol, Urea Peroxide, 3-Amino-9-Ethylcarbazole, and N, N,Dimethylformamide which are considered as harmful.
Código de producto. 15826478 Proveedor BD N.º de proveedor 551015
Contains Dimethylsulfoxide, Methanol, Urea Peroxide, 3-Amino-9-Ethylcarbazole, and N, N,Dimethylformamide which are considered as harmful.
Includes
Tampón AEC y cromógeno AEC
El sustrato para peroxidasa es un cromógeno muy utilizado para tinción inmunohistoquímica e inmunotransferencias
Inmunohistoquímica, ELISPOT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad cromogénica 1,5 ml
Tipo de cromógeno AEC
Para utilizar con (aplicación) Tinción inmunohistoquímica e inmunotransferencia, ELISPOT
Tipo de sustrato Sustrato AEC
Incluye Tampón AEC y cromógeno AEC
pH 7,2
Requisitos de almacenamiento 4 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • AEC Substrate Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro||Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methanol, N,N-dimethyl formamide, 9-ethylcarbazol-3-ylamine