Learn More
BCX 1470 methanesulfonate, MedChemExpress
Código de producto. 16408128
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16408128 10 mg 10 miligramos
16420588 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16408128 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50875
MedChemExpress BCX 1470 methanesulfonate inhibits the esterolytic activity of factor D (IC50=96 nM) and C1s (IC50=1.6 nM), 3.4- and 200-fold better, respectively, than that of trypsin.
BCX 1470 methanesulfonate inhibits the esterolytic activity of factor D (IC50=96 nM) and C1s (IC50=1.6 nM), 3.4- and 200-fold better, respectively, than that of trypsin.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BCX 1470 methanesulfonate
CAS 217099-44-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14N2O5S3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (83.64 mM)
SMILES N=C(C1=CC2=CC=C(OC(C3=CC=CS3)=O)C=C2S1)N.O=S(O)(C)=O
Peso molecular (g/mol) 398.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.48
Porcentaje de pureza 98.17%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation