Learn More
Berkshire™ Forros de poliéster para guantes de medio dedo para sala limpia BCR™
Tienda Berkshire Productos
Descripción
- Reduce la transpiración y la dermatitis de contacto comúnmente asociadas con el uso de guantes de látex, uretano, PVC o nitrilo
- El diseño de medio dedo aporta tacto absorbiendo al mismo tiempo la humedad de las palmas
- El poliéster tejido de filamento continuo al 100 % es fino pero resistente
- Su diseño ambidiestro permite utilizarlo en cualquier mano
- Los guantes pueden lavarse y reutilizarse en repetidas ocasiones
- Adecuado para salas limpias conforme a la norma ISO
Especificaciones
Especificaciones
| Coating Material | Sin revestimiento |
| Color | Blanco |
| Desechables | No |
| Hand | Ambidiestro |
| Material | Poliéster |
| Tamaño | L |
| Estilo de dedo | Medio |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratorios y entornos de fabricación |
| Estilo de puño de los guantes | Tejido |
| Color hem. | Azul |
| Mostrar más |