Learn More
Berkshire International™ Papel sala blanca A4 85 g perforado
BIOPHARMA
Código de producto. 17450154 Tienda Berkshire Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rosa
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 2500
Código de producto. Color unitSize
17450154 Azul paquete de 2500
17460154 Verde paquete de 2500
17470154 Rosa paquete de 2500
17480154 Blanco paquete de 2500
17490154 Amarillo paquete de 2500
5 options
Código de producto. 17450154
Marca: Berkshire International™ B85A4B2HP25010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El papel para salas limpias BCR 85 g A4 con perforación de 2 orificios está disponible en varios colores.
  • Disponibles en 5 colores: verde, azul, rosa, blanco y amarillo
Especificaciones
Material Pulpa de madera (100 %) con aditivo de látex sintético
Con renglones No
Color Azul
Longitud (métrico) 297 mm
Anchura (métrico) 210 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Papel para entornos de salas limpias: Escritura, copia e impresión
Para utilizar con (equipo) Copiadoras e impresoras láser
Papel normal Sí
Tamaño A4
Esterilidad No estéril
Peso (métrico) 85 g