Descripción
- Disponibles en 5 colores: verde, azul, rosa, blanco y amarillo
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Pulpa de madera (100 %) con aditivo de látex sintético |
| Con renglones | No |
| Color | Blanco |
| Longitud (métrico) | 297 mm |
| Anchura (métrico) | 210 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Papel para entornos de salas limpias: Escritura, copia e impresión |
| Para utilizar con (equipo) | Copiadoras e impresoras láser |
| Papel normal | Sí |
| Mostrar más |