Descripción
Son prácticos para tomar notas y registrar datos en la sala limpia. El papel Bond se fabrica con la celulosa de calidad más pura de bosques sostenibles especialmente seleccionados y está recubierto con una fórmula exclusiva para minimizar la liberación de partículas y fibras.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Celulosa |
| Con renglones | Cuaderno con márgenes |
| Certificaciones/conformidad | ISO de clase 3 a 7, clase de sala limpia de 1 a 10 000, grado B/C/D de la UE |
| Envase | 50 hojas/libro |
| Tamaño | A4 |