missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BCMA/TNFRSF17 Antibody (CD269/8508R) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30167553
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30167553 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30167553

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP320821JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

BCMA/TNFRSF17 Monoclonal antibody specifically detects BCMA/TNFRSF17 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BCMA/TNFRSF17
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CD269/8508R
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B cell maturation antigen, B-cell maturation protein, BCMAtumor necrosis factor receptor superfamily member 17, BCMB-cell maturation factor, CD269, CD269 antigen, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 17
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human BCMA/TNFRSF17 protein fragment (around aa 1-184) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 608
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.