missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BCMA/TNFRSF17 Antibody (CD269/8125R), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20823AF700
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
BCMA/TNFRSF17 Monoclonal antibody specifically detects BCMA/TNFRSF17 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| BCMA/TNFRSF17 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| B cell maturation antigen, B-cell maturation protein, BCMAtumor necrosis factor receptor superfamily member 17, BCMB-cell maturation factor, CD269, CD269 antigen, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 17 | |
| Recombinant human BCMA/TNFRSF17 protein fragment (around aa 1-184) (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Biologically Active Proteins, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction | |
| 608 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CD269/8125R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido