Learn More
BCMA Neutralizing Mouse, Unconjugated, Monoclonal Antibody, recommended for neutralizing assay, AcroBiosystems
Descripción
BCMA Neutralizing Monoclonal antibody specifically detects BCMA Neutralizing, recommended for neutralizing assay.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | BCMA Neutralizing |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Human (HEK293) |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Isotype | IgG1 |