missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BCL6 Monoclonal Antibody (OTI11D8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200016341
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17582333 30 μL 30 microlitros
17562333 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17582333

Marca: Origene Technologies TA803345S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BCL6 Monoclonal antibody specifically detects BCL6 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno BCL6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI11D8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica BCL6
N.º de referencia del gen P41182
Alias de gen B cell CLL/lymphoma 6; B cell leukemia/lymphoma 6; B-cell CLL/lymphoma 6; B-cell CLL/lymphoma 6 (zinc finger protein 51); B-cell leukemia/lymphoma 5; B-cell leukemia/lymphoma 6; B-cell lymphoma 5 protein; B-cell lymphoma 5 protein (BCL5); B-cell lymphoma 6 protein; B-cell lymphoma 6 protein homolog; B-cell lymphoma 6 protein transcript; BCL5; BCL-5; Bcl6; Bcl-6; BCL6 transcription repressor; BCL6A; cys his2 zinc finger transcription factor; cys-his2 zinc finger transcription factor; LAZ3; LAZ-3 protein; Lymphoma Associated Zinc Finger Gene On Chromosome 3 (LAZ3); lymphoma-associated zinc finger gene on chromosome 3; protein LAZ-3; ZBTB27; zinc finger and BTB domain-containing protein 27; Zinc finger and BTB domain-containing protein 27 (ZBTB27); Zinc finger protein 51; Zinc Finger Protein 51 (ZNF51); zinc finger transcription factor BCL6S; ZNF51
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-300 of human BCL6 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 604
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.