missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BCL6 Monoclonal Antibody (OTI11D8), TrueMAB™, OriGene
Descripción
BCL6 is a zinc finger transcription factor and contains an N-terminal POZ domain. This protein acts as a sequence-specific repressor of transcription, and has been shown to modulate the transcription of START-dependent IL-4 responses of B cells. This protein can interact with a variety of POZ-containing proteins that function as transcription corepressors.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | BCL6 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI11D8 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | BCL6 |
| N.º de referencia del gen | P41182 |
| Alias de gen | BCL5, BCL6A, LAZ3, ZBTB27, ZNF51 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?