Learn More
Abnova™ Sonda BCL3/CEN19p FISH
Código de producto. 16073275
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
200 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
200 microlitros
16073275 100 μl 100 microlitros
16083275 200 μl 200 microlitros
2 options
Código de producto. 16073275
Marca: Abnova™ FG0178.100uL
Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la amplificación génica usando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Descripción Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
Formato Tube
Para utilizar con (aplicación) FISH-Ce
ID de gen (Entrez) 602
Incluye Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
Cantidad 100 μl
Formulario Líquido