missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para BCL2L2 (BCL-W) humano
Descripción
Utilizando una estrategia basada en PCR, se ha identificado una proteína adicional con actividad promotora de la vida, denominada Bcl-w. La proteína está muy conservada entre el ratón y el ser humano y está codificada por un gen situado cerca del gen TCRalfa en el cromosoma 14. La Bcl-w se expresa en líneas celulares mieloides pero no en linfocitos T y B, y se puede encontrar en una amplia variedad de tejidos. Un evento de empalme alternativo en el exón 4 resulta en dos transcripciones. El primero, Bcl-w, codifica una proteína de 193 aminoácidos, y el segundo, Bcl-w/rox, codifica una proteína con una longitud de 333 aminoácidos. La porción rox de Bcl-w/rox muestra una llamativa identidad de secuencia de aminoácidos del 66 % con la proteína Drosophila rox2. Sin embargo, la transcripción de Bcl-w/rox puede expresarse a niveles muy bajos.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q92843 |
| Intervalo del ensayo | 65,54.-16.000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 60 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 599 |
| Símbolo de gen | BCL2L2 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?