Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para BCL2L2 (BCL-W) humano
Código de producto. 17185359
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
17185359 5 × 96 pruebas cada uno
15434913 96 pruebas 1 set
2 options
Código de producto. 17185359
Marca: Invitrogen™ EHBCL2L2X5
ELISA
The Human BCL2L2 (BCL-W) ELISA quantitates Hu BCL2L2 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu BCL2L2. Principle of the method The Human BCL2L2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Utilizando una estrategia basada en PCR, se ha identificado una proteína adicional con actividad promotora de la vida, denominada Bcl-w. La proteína está muy conservada entre el ratón y el ser humano y está codificada por un gen situado cerca delα gen TCR en el cromosoma 14. La BCL-w se expresa en líneas celulares mieloides pero no en linfocitos T y B, y se puede encontrar en una amplia variedad de tejidos. Un evento de empalme alternativo en el exón 4 resulta en dos transcriptos. El primero, Bcl-w, codifica una proteína de 193 aminoácidos, y el segundo, Bcl-w/rox, codifica una proteína con una longitud de 333 aminoácidos. La porción rox de Bcl-w/rox muestra una llamativa identidad de secuencia de aminoácidos del 66 % con la proteína Drosophila rox2; sin embargo, el transcripto de Bcl-w/rox puede expresarse a niveles muy bajos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q92843
Intervalo del ensayo De 65,54 pg/ml a 16 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 60 pg/ml
Intervalo de calibración De 60 pg/ml a 16,000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este anticuerpo de par ELISA detecta la BCL-W humana, también puede reconocer la BCL-W de ratón y rata.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 599
Símbolo de gen BCL-W,BCL2-L-2,BCLW,PPP1R51
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Cromógeno, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Tampón de lavado, Cubiertas adhesivas para placas, Anticuerpo de detección biotinilado, Solución de parada, SAV-HRP, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo BCL-W, BCL2-L-2, BCLW, PPP1R51
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min