missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BCL2L12 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (JE51-66)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17125543
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17125543 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17125543

Marca: Invitrogen™ MA534871

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Positive Control: MCF-7 cell lysates, PC-3M cell lysates, A431, SW620, human lung carcinoma tissue, human gastric carcinoma tissue.

This gene encodes a member of a family of proteins containing a Bcl-2 homology domain 2 (BH2). The encoded protein is an anti-apoptotic factor that acts as an inhibitor of caspases 3 and 7 in the cytoplasm. In the nucleus, it binds to the p53 tumor suppressor protein, preventing its association with target genes. Overexpression of this gene has been detected in a number of different cancers. There is a pseudogene for this gene on chromosome 3. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BCL2L12
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon JE51-66
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.05% BSA, 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica BCL2L12
N.º de referencia del gen Q9HB09
Alias de gen 2810475P17Rik; 5430429M05Rik; BCL2 like 12; Bcl-2 related proline-rich protein; Bcl2l12; Bcl2-L12; Bcl2-L-12; BCL2-like 12 (proline rich); bcl-2-like protein 12; Bcl-2-related proline-rich protein; Bcl-L12; BPR
Símbolos de los genes BCL2L12
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein within Human BCL2L12 aa 200-250.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83596
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles, store in dark
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.