Learn More
Abnova™ Sonda FISH de división BCL2
Código de producto. 16003495
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
200 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
200 microlitros
16003495 100 μl 100 microlitros
16013495 200 μl 200 microlitros
2 options
Código de producto. 16003495
Marca: Abnova™ FS0052.100uL
Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la división de genes usando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Formato Tube
Para utilizar con (aplicación) Hibridación in situ fluorescente (célula)
génica Leucemia linfocítica crónica (LLC)/linfoma 2 de células B
Alias de gen Bcl-2
Símbolo de gen BCL2
ID de gen (Entrez) 596
Tipo de producto ADN/ARN
Cantidad 100 μl
Formulario Líquido