Learn More
Abnova™ Sonda FISH de división BCL2
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
| Formato | Tube |
| Para utilizar con (aplicación) | Hibridación in situ fluorescente (célula) |
| génica | Leucemia linfocítica crónica (LLC)/linfoma 2 de células B |
| Alias de gen | Bcl-2 |
| Símbolo de gen | BCL2 |
| ID de gen (Entrez) | 596 |
| Tipo de producto | ADN/ARN |
| Cantidad | 200 μl |
| Formulario | Líquido |