Learn More
BCL2 Monoclonal Antibody (OTI3B8), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200013620
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17556883 30 μL 30 microlitros
17536883 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17556883 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA806623S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
BCL2 Monoclonal antibody specifically detects BCL2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno BCL2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Bcl2
N.º de referencia del gen P10415
Alias de gen apoptosis regulator Bcl-2; AW986256; B cell leukemia/lymphoma 2; B cell lymphoma 2 associated oncogene; B-cell CLL/lymphoma 2; B-cell leukemia/lymphoma 2; Bcl 2; BCL2; bcl-2; BCL2 apoptosis regulator; Bcl-2 protein; BCL2, apoptosis regulator; Bcl2-like protein; C430015F12Rik; D630044D05Rik; D830018M01Rik; OTTHUMP00000163680; PPP1R50; protein phosphatase 1, regulatory subunit 50
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human BCL2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 596
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a