missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BCL2 Monoclonal Antibody (OTI3B8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17556883
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17556883 30 μL 30 microlitros
17536883 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17556883

Marca: Origene Technologies TA806623S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BCL2 Monoclonal antibody specifically detects BCL2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno BCL2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Bcl2
N.º de referencia del gen P10415
Alias de gen apoptosis regulator Bcl-2; AW986256; B cell leukemia/lymphoma 2; B cell lymphoma 2 associated oncogene; B-cell CLL/lymphoma 2; B-cell leukemia/lymphoma 2; Bcl 2; BCL2; bcl-2; BCL2 apoptosis regulator; Bcl-2 protein; BCL2, apoptosis regulator; Bcl2-like protein; C430015F12Rik; D630044D05Rik; D830018M01Rik; OTTHUMP00000163680; PPP1R50; protein phosphatase 1, regulatory subunit 50
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human BCL2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 596
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.