missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BCL10 Monoclonal Antibody (OTI2B12), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200017182
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17568292 30 μL 30 microlitros
17548292 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17568292

Marca: Origene Technologies TA800447S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BCL10 Monoclonal antibody specifically detects BCL10 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno BCL10
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2B12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica BCL10
N.º de referencia del gen O95999
Alias de gen AI132454; B cell CLL/lymphoma 10; B cell leukemia/lymphoma 10; B-cell CLL/lymphoma 10; B-cell leukemia/lymphoma 10; B-cell lymphoma/leukemia 10; BCL10; Bcl-10; BCL10 immune signaling adaptor; C81403; CARD containing molecule enhancing NF-kB; CARD-containing apoptotic signaling protein; CARD-containing molecule enhancing NF-kappa-B; CARD-containing proapoptotic protein; CARD-like apoptotic protein; CARMEN; caspase-recruiting domain-containing protein; cCARMEN; cE10; c-E10; CED-3/ICH-1 prodomain homologous E10-like regulator; cellular homolog of vCARMEN; Cellular-E10; CIPER; Clap; hCLAP; IMD37; Mamm; mammalian CARD-containing adapter molecule E10; mCIPER; mCLAP; mE10; OTTHUMP00000011647; OTTHUMP00000036080; RCD; RP11-234D19.2; R-RCD1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human BCL10 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8915
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.