missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
bcl-x Antibody (SPM337), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-47814MFV500
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
bcl-x Monoclonal antibody specifically detects bcl-x in Human, Mouse, Rat, Porcine samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
| bcl-x | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Pig | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| SPM337 | |
| Flow Cytometry | |
| Apoptosis regulator Bcl-X;BCL2L;BCL2L1;Bcl-2-like protein 1;BCLX;Bcl-X;BCL-XL/S;PPP1R52 | |
| A synthetic peptide, aa 3-14 (Cys-QSNRELVVDFLS) of human Bcl-xL protein (Uniprot: Q07817) | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer, Phospho Specific, Tumor Suppressors | |
| 598 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido