missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Bcl-10 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13453067
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13453067 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13453067

Marca: Invitrogen™ PA528946

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T, A431, H1299, HeLaS3, HepG2, Molt-4, Raji, NIH-3T3. Predicted reactivity: Mouse (90%), Rat (91%), Pig (92%), Rhesus Monkey (99%), Bovine (95%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

BCL-10 is an N-terminal CARD (Caspase Recruitment Domain) containing protein that is involved in the adaptive immune response. It promotes apoptosis, pro-caspase-9 maturation, and activation of NF-kappa-B via NIK and IKK. BCL-10 is also an adapter protein between upstream TNFR1-TRADD-RIP complex and the downstream NIK-IKK-IKAP complex. It is a substrate for MALT1. Mutations in the gene can lead to Immmunodeficiency 37 or Lymphoma, mucosa-associated lymphoid type.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Bcl-10
Aplicaciones ChIP Assay, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.45 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica BCL10
N.º de referencia del gen O95999, Q9Z0H7
Alias de gen AI132454; B cell CLL/lymphoma 10; B cell leukemia/lymphoma 10; B-cell CLL/lymphoma 10; B-cell leukemia/lymphoma 10; B-cell lymphoma/leukemia 10; BCL10; Bcl-10; BCL10 immune signaling adaptor; C81403; CARD containing molecule enhancing NF-kB; CARD-containing apoptotic signaling protein; CARD-containing molecule enhancing NF-kappa-B; CARD-containing proapoptotic protein; CARD-like apoptotic protein; CARMEN; caspase-recruiting domain-containing protein; cCARMEN; cE10; c-E10; CED-3/ICH-1 prodomain homologous E10-like regulator; cellular homolog of vCARMEN; Cellular-E10; CIPER; Clap; hCLAP; IMD37; Mamm; mammalian CARD-containing adapter molecule E10; mCIPER; mCLAP; mE10; OTTHUMP00000011647; OTTHUMP00000036080; RCD; RP11-234D19.2; R-RCD1
Símbolos de los genes BCL10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Full length human BCL10 Recombinant protein.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12042, 8915
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.