missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BCI-121, MedChemExpress

Código de producto. 16463736
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16463736 25 mg 25 miligramos
16498018 10 mg 10 miligramos
16457796 100 mg 100 miligramos
16433947 50 mg 50 miligramos
16400488 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16463736

Marca: Medchem Express HY21972

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress BCI-121 is a SMYD3 inhibitor that impairs the proliferation of cancer cell.

BCI-121 is a SMYD3 inhibitor that impairs the proliferation of cancer cell.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BCI-121
CAS 432529-82-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H18BrN3O2
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (293.93 mM)
SMILES NC(C1CCN(CC(NC2=CC=C(Br)C=C2)=O)CC1)=O
Peso molecular (g/mol) 340.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.22
Porcentaje de pureza 99.15%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.