Learn More
BCAS3 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1G7B1, Proteintech
Código de producto. 16889505 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16889505 20 μL 20 microlitros
16879505 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16889505 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 670851IG20UL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
The BCAS3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human BCAS3. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The BCAS3 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno BCAS3
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1G7B1
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54828
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig
Isotype IgG1