missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BCAR1 Monoclonal Antibody (OTI1B1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17557471
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17557471 100 μL 100 microlitros
17577471 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17557471

Marca: Origene Technologies TA502663

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The p130Cas (Cas for Crk-associated substrate) is a common cellular target of phosphorylation signal via v-Crk and v-Src oncoproteins. p130Cas has a unique structure that contains a Src homology (SH)-3 domain followed by multiple YXXP motifs and a proline-rich regionp130Cas is implicated in a variety of biological processes including cell adhesion, cell migration, growth factor stimulation, cytokine receptor engagement and bacterial infection. Physiological functions of p130Cas include cardiovascular development, actin filament assembly and Src-induced cell transformation.

Especificaciones

Antígeno BCAR1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B1
Concentración 0.74 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica BCAR1
N.º de referencia del gen P56945, Q63767
Alias de gen CAS, CAS1, CASS1, CRKAS, P130Cas
Símbolos de los genes BCAR1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human BCAR1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25414, 479648, 9564
Especies diana Canine, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.