Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para BCAM humano
Código de producto. 17175359
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 17175359
Marca: Invitrogen™ EHBCAMX5
ELISA
The Human Basal Cell Adhesion Molecule (Hu BCAM) ELISA quantitates Hu BCAM in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu BCAM. Principle of the method The Human BCAM solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El BDNF (factor neurotrófico derivado del cerebro) es un miembro de la familia de las neurotrofinas. El BDNF se sintetiza como pre-proBDNF, seguido por la fragmentación a proBDNF. Aunque el procesamiento adicional genera la proteína 14 kDa madura, el pro-BDNF es biológicamente activo y se secreta en vesículas sinápticas junto con la forma madura. El BDNF se expresa ampliamente en el sistema nervioso central y actúa de manera autocrina y paracrina en varias clases de neuronas. La señalización se produce principalmente a través del receptor de tirosina cinasa TrkB, aunque también se ha demostrado su unión al receptor de baja afinidad p75-NTR. El BDNF promueve la supervivencia y diferenciación neuronal y ha demostrado desempeñar un papel fundamental en la formación de la memoria y la regulación sináptica. El BDNF es inducido por neuronas corticales, y es necesario para la supervivencia de las neuronas estriatales en el cerebro. La expresión del BDNF se reduce en pacientes con las enfermedades de Alzheimer y de Huntington, y también puede desempeñar un papel en la regulación de la respuesta al estrés y en la biología de los trastornos del estado de ánimo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P50895
Intervalo del ensayo De 40,96 pg/ml a 10 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 40 pg/ml
Intervalo de calibración De 40 pg/ml a 10,000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Estructura celular y proteínas de orgánulos
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, GCSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP- 2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 4059
Símbolo de gen AU,CD239,LU,MSK19
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Solución de parada, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Concentrado de diluyente de ensayo, Cromógeno, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Cubiertas adhesivas para placas, Tampón de lavado, Estándar
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Matriz extracelular y adhesión celular
Volumen de muestra 33 μl de plasma; 33 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo AU, CD239, LU, MSK19
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min