Learn More
Pierce™ BCA Solid
Código de producto. 11811355 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
11811355 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11811355
Marca: Thermo Scientific 23230
Especificaciones
Fórmula molecular C20H10N2Na2O4
Número MDL MFCD00037500
Cantidad 25 g
Clave InChI AUPXFICLXPLHBB-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C2C=CC=CC2=NC(=C1)C1=CC(C([O-])=O)=C2C=CC=CC2=N1
Nombre IUPAC disodio [2,2'-biquinolina]-4,4'-dicarboxilato
Peso molecular (g/mol) 388.29
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro, lector de microplacas
Línea de productos Pierce