Learn More
Brady™ Impresora de firma y etiquetado BBP33
Descripción
La etiquetadora BBP33 es una impresora de etiquetas industrial simple, potente y rápida. Esta etiquetadora ofrece un funcionamiento sin problemas con una configuración automática de las etiquetas, sin calibración, sin ajuste de sensores y sin desperdicio de etiquetas. La impresora BBP33 también facilita el cambio de materiales. Con etiquetas para cartuchos y cintas “drop-in” infalibles, todo lo que el usuario tiene que hacer es colocar el cartucho, bloquearlo y empezar a escribir. La BBP33 imprime en la primera etiqueta y producirá identificación para una variedad de aplicaciones que incluyen identificación de cables y paneles, etiquetas de seguridad y arcos eléctricos, placas de clasificación y etiquetas de placas de circuitos, etiquetas de instalaciones de línea de producción, marcadores de tuberías, etiquetas 5S y mucho más.
- Cartuchos de material fáciles de cargar sin necesidad de calibración (en aproximadamente 15-20 segundos)
- Imprime etiquetas con una anchura de entre 12,7 y 101,6 mm (de 0,5 a 4 pulg.)
- Amplia selección de cintas, etiquetas y cintas adhesivas de color duraderas también disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Impresora de rótulos y etiquetas |
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD monocolor |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Anchura (métrico) | 230,6 mm |
| Altura (métrico) | 241,60 mm |
| Fondo (métrico) | 304,80 mm |
| Dimensiones (L x An) | 106,00 mm |
| Capacidad de color | monocromo/a |
| Incluye | Esta impresora de etiquetas BBP33 viene en una caja de cartón. Se suministra con un cable de alimentación, un cable USB, un CD de controladores, un kit de limpieza, un CD del producto y una guía de inicio rápido |
| Idiomas | Alemán, búlgaro, checo, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, húngaro, inglés, italiano, neerlandés, noruego (Bokmål), polaco, portugués, rumano, ruso, sueco y turco |
| Mostrar más |