Learn More
Brady™ Cintas de poliéster de alto rendimiento BBP31, morado
Código de producto. 11796425
Change view
Click to view available options
Anchura de la cinta (imperial):
0,5 in
1,125 in
2,25 pulg
4 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura de la cinta (imperial) unitSize
11796425 0,5 in cada uno
11786425 1,125 in cada uno
11776425 2,25 pulg cada uno
11766425 4 in cada uno
4 options
Código de producto. 11796425
Marca: Brady™ 117972
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el etiquetado de superficies de acero inoxidable y lisas. Las cintas de poliéster de alto rendimiento Brady™ BBP31 están fabricadas de poliéster B-569 y son ideales para su aplicación en superficies muy lisas o paneles rígidos.
  • Se aplican a superficies muy lisas
  • Ideales para el montaje de paneles rígidos
Especificaciones
Descripción Superficie compatible: suave
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Morado
Acabado Satinado
Formato Cartucho
Material Poliéster (B-569)
Tipo de producto Cinta de poliéster de alto rendimiento BBP31
Para utilizar con (aplicación) Marcado de tuberías de acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37
Etiquetas por fila 1
Cantidad 1 unidad
Tipo de software Estación de trabajo Brady, LabelMark, MarkWare
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +100 °C
Grosor (imperial) 0,003 in
Grosor (métrico) 0,076 mm
Longitud (imperial) 100 ft
Longitud (métrico) 30,40 m
Anchura (métrico) 12,70 mm
Anchura de la cinta (imperial) 0,5 in
Alternate Part Number B30C-500-569-PL